Learn More
terc-butiletino, TRC
Código de producto. 30331010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331010 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6921205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylethyne
CAS 917-92-0
Fórmula molecular C6H10
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3,3-Trimethylpropyne, 3,3-Dimethyl-1-butyne, 3,3-Dimethylbut-1-yne, 3,3-Dimethylbutyne, Neohexyne, tert-Butylacetylene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMILES CC(C)(C)C#C
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbut-1-ino
Peso molecular (g/mol) 82.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0783