Learn More
tert-butildifenilclorosilano, TRC
Código de producto. 30178970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178970 10 g 10 g
30179517 2 g 2 g
30179031 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69241510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58479-61-1
Fórmula molecular C16H19ClSi
Peso molecular (g/mol) 274.86
Sinónimo 1,1'-[Chloro(1,1-dimethylethyl)silylene]bisbenzene, Chloro(1,1-dimethylethyl)diphenylsilane, (1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl Chloride, (Chloro)(tert-butyl)diphenylsilane, Chloro(1,1-dimethylethyl)diphenylsilane, Chlorodiphenyl-tert-butylsilane, Diphenyl-tert-butylsilyl Chloride, NSC 617386, tert-Butylchlorodiphenylsilane, tert-Butyldiphenylsilyl Chloride, TBDPSCl, TBDPS-Cl
Nombre IUPAC terc-butilo-cloro-difenilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19ClSi/c1-16(2,3)18(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0945