Learn More
tert-Butildifenilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490653 10 g 10 g
11400663 50 g 50 g
11410663 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12721.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58479-61-1 | C16H19ClSi | 274.863 g/mol
tert-Butyldiphenylchlorosilane acts as a silylating reagent used to protect alcohols and in the preparation of silyl ethers. It plays a major role as a raw material and a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used for the synthesis of interphenylene phenyloxazoles which can be used for the treatment of circulatory disorders, angina and stroke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tert-butildifenilclorosilano actúa como un reactivo sililante utilizado para proteger los alcoholes y en la preparación de los éteres de sililo. Desempeña un papel importante como materia prima y como precursor en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos. También se utiliza para la síntesis de feniloxazoles de interfenileno que se pueden utilizar para el tratamiento de trastornos circulatorios, angina de pecho y accidente cerebrovascular.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y acetato de etilo. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, agua y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58479-61-1
Fórmula molecular C16H19ClSi
Peso molecular (g/mol) 274.863
Número MDL MFCD00000497
Clave InChI MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
PubChem CID 94078
Nombre IUPAC terc-butilo-cloro-difenilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 90°C to 92°C (0.01mmHg)
Nombre del producto químico o material tert-Butyldiphenylchlorosilane
Cantidad 10 g
Número UN UN2987
Beilstein 644023
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Información de solubilidad Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.87
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.568
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.072