Learn More
(terc-butildimetilsililoxi)acetaldehído, TRC
Código de producto. 30334269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334269 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB9427451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
CAS 102191-92-4
Fórmula molecular C8H18O2Si
Cantidad 1 g
Sinónimo Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde, (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
SMILES O=CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-((terc-butildimetilsilil)oxi)acetaldehído
Peso molecular (g/mol) 174.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11