Learn More
tert-Butildimetilsililacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
tert-Butyldimethylsilylacetylene may be used in the synthesis of β-alkynylketone and β-alkynyl aldehydes. It participates in Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with various bromoalkynes to afford synthetically useful unsymmetrical diynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tert-butildimetilsililacetileno se puede utilizar en la síntesis de la β-alquinilcetona y los β-alquinilaldehídos. Participa en la reacción de acoplamiento cruzado Cadiot-Chodkiewicz con varios bromoalquinos para ofrecer diinos asimétricos sintéticamente útiles.
Solubilidad
Apenas soluble en agua (0,043 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 130°C |
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyldimethylsilylacetylene |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 6°C (43°F) |
| Índice de refracción | 1.451 |
| Densidad | 0.751 |
| Fórmula lineal | (CH3)3CSi(CH3)2C≡CH |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1921466 |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble in water (0.043g/L at 25°C). |
| Mostrar más |