Learn More
trifluorometanosulfonato de terc-butildimetilsililo, TRC
Código de producto. 30329536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329536 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30329536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69177510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilyl triflate
CAS 69739-34-0
Fórmula molecular C7 H15 F3 O3 S Si
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, TBDMSOTf
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [terc-butil(dimetil)silil] trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 264.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0463