Learn More
Terc-Butildimetilsilil trifluorometanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376175 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Packungsgröße:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Packungsgröße
11376175 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10012760 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11376175 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209860250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 69739-34-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69739-34-0
Fórmula molecular C7H15F3O3SSi
Peso molecular (g/mol) 264.33
Número MDL MFCD00000405
Clave InChI WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tbdms triflate, t-butyldimethylsilyl triflate, tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tbdms-otf, tert-butyldimethylsilyl triflate, silane tbm2 triflate, t-butyldimethylsilyltrifluoromethanesulfonate, t-butylmethylsilyl triflate
PubChem CID 123564
Nombre IUPAC [terc-butil(dimetil)silil] trifluorometanosulfonato
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 65°C to 67°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Índice de refracción 1.3850 to 1.388
Cantidad 25 mL
Fieser 10,63; 11,90; 12,86; 13,50; 17,55
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido fumante
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.