Learn More
Terc-Butildimetilsilil trifluorometanosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.1500g/mL |
| Punto de ebullición | 65°C to 67°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 36°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3 |
| Índice de refracción | 1.3850 to 1.388 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.