Learn More
Cloruro de terc-butildimetilsililo, TRC
Código de producto. 30332302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332302 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69108025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilyl Chloride
CAS 18162-48-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H15 Cl Si
Cantidad 25 g
Sinónimo (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl chloride, 2-(Chlorodimethylsilyl)-2-methylpropane, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, Chloro-tert-butyldimethylsilane, Chlorodimethyl-tert-butylsilane, Dimethyl(1,1-dimethylethyl)chlorosilane, Dimethyl-tert-butylchlorosilane, Dimethyl-tert-butylsilyl chloride, LS 1190, TBDMS chloride, TBDMS-Cl, TBDMSCl, TBSCl, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(dimethyl)silane chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, TBDMS, TBS-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC terc-butil-cloro-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 150.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0632
Porcentaje de pureza >95