Learn More
Cloruro de terc-butildimetilsililo, TRC
Código de producto. 30339237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339237 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30339237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6910805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilyl Chloride
CAS 18162-48-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H15 Cl Si
Cantidad 5 g
Sinónimo (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl chloride, 2-(Chlorodimethylsilyl)-2-methylpropane, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, Chloro-tert-butyldimethylsilane, Chlorodimethyl-tert-butylsilane, Dimethyl(1,1-dimethylethyl)chlorosilane, Dimethyl-tert-butylchlorosilane, Dimethyl-tert-butylsilyl chloride, LS 1190, TBDMS chloride, TBDMS-Cl, TBDMSCl, TBSCl, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyl(dimethyl)silane chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, TBDMS, TBS-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC terc-butil-cloro-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 150.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0632
Porcentaje de pureza >95