Learn More
Cloruro de terc-butildimetilsilil, solución de 50 % en peso en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10067949 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10067949 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10067949 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    100.00€ / 100 ml
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilyl chloride
CAS 18162-48-6, 108-88-3
Color Incolora
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 126.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H15ClSi
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,1567
Gravedad específica 0.866
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
Clave InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC terc-butil-cloro-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 150.72
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.72
Porcentaje de pureza 48 to 52%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyldimethylsilyl chloride, 50 wt.% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.