Learn More
(terc-Butildimetilsililo)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491713 1 g Frasco de vidrio 1 g
10401723 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381300010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86318-61-8 | C8H16Si | 140.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86318-61-8
Fórmula molecular C8H16Si
Peso molecular (g/mol) 140.3
Número MDL MFCD00191877
Clave InChI RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
PubChem CID 2757281
Nombre IUPAC terc-butil-etinilo-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7510g/mL
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH∽CSi(CH3)2C(CH3)3
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.751
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.