Learn More
(terc-Butildimetilsiloxi)acetaldehído, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10255024 1 g Frasco de vidrio 1 g
10091274 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255024 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397510010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102191-92-4 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102191-92-4
Fórmula molecular C8H18O2Si
Peso molecular (g/mol) 174.32
Número MDL MFCD01321229
Clave InChI MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
PubChem CID 4187788
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Gris a blanco
Densidad 0.9150g/mL
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.915
Nombre IUPAC 2-[terc-butil(dimetil)silil]oxiacetaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.31
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.