Learn More
terc-butildimetilsilanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyldimethylsilanol |
| CAS | 18173-64-3 |
| Fórmula molecular | C6H16OSi |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O |
| Nombre IUPAC | terc-butil-hidroxi-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 132.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.097 |