Learn More
terc-Butildimetilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986151 25 g 25 g
11976151 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29681-57-0 | C6H16Si | 116.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29681-57-0
Fórmula molecular C6H16Si
Peso molecular (g/mol) 116.28
Clave InChI ILMRJRBKQSSXGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilane, t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl, silane, 1,1-dimethylethyl dimethyl, t-butyldimethylsilyl, t-butyl-dimethylsilyl, t-butyl-dimethyl-silyl, tert-butyl dimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl group
PubChem CID 9898815
Nombre IUPAC terc-butil(dimetil)silicio
SMILES CC(C)(C)[Si](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilane
Densidad 0.7010g/mL
Punto de ebullición 81°C to 83°C
Temperatura de inflamación -11°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.701
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.28
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyldimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.