Learn More
tert-Butildimetilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494364 100 g 100 g
11474364 5 g 5 g
11484364 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494364 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13064.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.721 g/mol
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tert-butildimetilclorosilano se utiliza para proteger el grupo hidroxilo en la síntesis orgánica. Se aplica en la síntesis de la prostaglandina. También se utiliza como material auxiliar para hipolipémicos como la lovastatina y simvastatina. Desempeña un papel importante en la preparación de isoxazolinas N-óxidos de alfa-bromonitroalcanos. Actúa como un reactivo protector versátil para aminas, amidas y alcoholes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, metales, agentes oxidantes y alcoholes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18162-48-6
Fórmula molecular C6H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 150.721
Número MDL MFCD00000501
Clave InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Nombre IUPAC terc-butil-cloro-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 124°C to 126°C
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylchlorosilane
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Número UN UN2925
Beilstein 505999
Temperatura de inflamación 22°C (72°F)
Información de solubilidad Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza 97%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.81
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyldimethylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyldimethylchlorosilane