Learn More
terc-butildimetil((4-metiloct-1-en-4-il)oxi)silano, TRC
Código de producto. 30334402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334402 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30334402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692165100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethyl((4-methyloct-1-en-4-yl)oxy)silane
CAS 2518202-64-5
Fórmula molecular C15 H32 O Si
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32OSi/c1-9-11-13-15(6,12-10-2)16-17(7,8)14(3,4)5/h10H,2,9,11-13H2,1,3-8H3
SMILES CCCCC(C)(CC=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC terc-butil-dimetil-(4-metiloct-1-en-4-iloxi)silano
Peso molecular (g/mol) 256.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.222