Learn More
terc-Butildiclorofosfina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195790 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10404735 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10195790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300530025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25979-07-1
Fórmula molecular C4H9Cl2P
Peso molecular (g/mol) 158.98
Número MDL MFCD00013615
Clave InChI NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
PubChem CID 117690
Nombre IUPAC terc-butilo(dicloro)fosfano
SMILES CC(C)(C)P(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldichlorophosphine
Punto de fusión 49.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 142.0°C to 150.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CPCl2
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in n-pentane,n-hexane,ether,toluene,,thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.98
Forma física Masa cristalina de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación