Learn More
terc-Butildiclorofosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317129 1 g 1 g
11327129 10 g 10 g
11337129 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11317129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27360.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 25979-07-1 | C4H9Cl2P | 158.99 g/mol
Reactant for the synthesis of alkali metal complexes. As intermediates. tert-Butyldichlorophosphine (TBDCP) is used primarily in the preparation of monoand bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations and other asymmetric reactions as well as transition metal coupling reactions. This reagent is also used in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la síntesis de complejos de metales alcalinos. Como intermedio. La terc-butildiclorofosfina (TBDCP) se utiliza principalmente en la preparación de ligandos de fosfina monodentados y bidentados en complejos metálicos para hidrogenaciones asimétricas quirales catalíticas y otras reacciones asimétricas, así como reacciones de acoplamiento de metales de transición. Este reactivo también se utiliza en la preparación de otras fosfinas en reacciones de polimerización catalítica.
Solubilidad
Reacciona con el agua. Soluble en n-pentano, n-hexano, éter, tolueno y THF. La terc-butildiclorofosfina es infinitamente soluble en hidrocarburos y disolventes etéreos.
Notas
Sensible al aire y a la humedad.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, aire, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25979-07-1
Fórmula molecular C4H9Cl2P
Peso molecular (g/mol) 158.99
Número MDL MFCD00013615
Clave InChI NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldichlorophosphine, t-butyldichlorophosphine, tert-c4h9pcl2, tert-butyl dichloro phosphane, phosphonous dichloride, 1,1-dimethylethyl, snpladsptpdwuup@, pubchem6471, acmc-1cmec, tert-butyl dichloro phosphine, tert-butylphosphine dichloride
PubChem CID 117690
Nombre IUPAC terc-butilo(dicloro)fosfano
SMILES CC(C)(C)P(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyldichlorophosphine
Punto de fusión 44°C to 49°C
Fórmula lineal (CH3)3CPCl2
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water. Soluble in n-Pentane,n-Hexane,Ether,Toluene,THF. tert-Butyldichlorophosphine is infinitely soluble in hydrocarbon and ethereal solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159
Porcentaje de pureza 98%