Learn More
terc-Butilclorodifenilsilano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10778278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778278 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10778278 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430921000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylchlorodiphenylsilane
CAS 58479-61-1
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 135.0°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación 149°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C16H19ClSi
Fórmula lineal (CH3)3CSi(C6H5)2Cl
Índice de refracción 1.5665 to 1.5685
Número MDL MFCD00000497
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,1568
Gravedad específica 1.06
Sinónimo tert-butylchlorodiphenylsilane, tert-butyldiphenylchlorosilane, t-butyldiphenylchlorosilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl diphenyl, tert-butyl chloro diphenylsilane, t-butylchlorodiphenylsilane, tbdpscl, t-butyldiphenylsilyl chloride, tert-butyldiphenyl chlorosilane, unii-3beu48ui4e
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic (chlorinated) hydrocarbons
Clave InChI MHYGQXWCZAYSLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)Cl
Nombre IUPAC terc-butilo-cloro-difenilsilano
Peso molecular (g/mol) 274.86
PubChem CID 94078
Viscosidad 16 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.86
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylchlorodiphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.