Learn More
terc-Butilclorodimetilsilano, solución de 1,0 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10661555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10661555 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10661555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369101000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylchlorodimethylsilane
CAS 18162-48-6, 75-09-2
Color Incolora
Densidad 1.2250g/mL
Temperatura de inflamación 58°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H15ClSi
Número MDL MFCD00000501
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 1567
Gravedad específica 1.225
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
Clave InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Nombre IUPAC terc-butil-cloro-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 150.72
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.72
Forma física Líquido