Learn More
terc-butilBrettPhos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-ButylBrettPhos |
| CAS | 1160861-53-9 |
| Fórmula molecular | C31H49O2P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [3,6-Dimethoxy-2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, Di-tert-butyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H49O2P/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12/h15-21H,1-14H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(c1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | ditert-butil-[3,6-dimetoxi-2-[2,4,6-tri(propan-2-il)fenil]fenil]fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 484.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.347 |