Learn More
terc-butilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butylbenzene |
| CAS | 98-06-6 |
| Fórmula molecular | C10 H14 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzene','tert-butyl- (8CI), (1,1-Dimethylethyl)benzene, 2-Methyl-2-phenylpropane, Dimethylethylbenzene, NSC 6557, Phenyltrimethylmethane, Trimethylphenylmethane, t-Butylbenzene, tert-Butylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | terc-butilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 134.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.1096 |