Learn More
terc-butilbenceno, TRC
Código de producto. 30425096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425096 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30425096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1358951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylbenzene
CAS 98-06-6
Fórmula molecular C10 H14
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzene','tert-butyl- (8CI), (1,1-Dimethylethyl)benzene, 2-Methyl-2-phenylpropane, Dimethylethylbenzene, NSC 6557, Phenyltrimethylmethane, Trimethylphenylmethane, t-Butylbenzene, tert-Butylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccccc1
Nombre IUPAC terc-butilbenceno
Peso molecular (g/mol) 134.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096