Learn More
terc-butilbenceno-d14, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butylbenzene-D14 |
| CAS | 209963-71-3 |
| Fórmula molecular | C10 D14 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, [1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]- (9 CI, ACI), [1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzene-d5 (ACI), tert-Butylbenzene-d14, tert-Butylbenzene-D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 148.304 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.197 g/mol |
| Mostrar más |