Learn More
terc-Butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479523 250 mL 250 ml
11469523 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12378.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
tert-Butylbenzene is an useful intermediate for manufacturing agrochemicals and pharmaceuticals. tert-Butyl Toluene is used as a solvent for resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El terc-butilbenceno es un intermedio útil para la fabricación de agroquímicos y productos farmacéuticos. El terc-butil tolueno se utiliza como disolvente para resinas.
Solubilidad
Insoluble en agua (0,03 g/100 ml a 20 °C) .
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-06-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00008816
Clave InChI YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
Nombre IUPAC terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylbenzene
Punto de fusión -58°C
Densidad 0.867
Punto de ebullición 168°C to 169°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.492
Cantidad 250 mL
Número UN UN2709
Beilstein 1421537
Índice Merck 14,1551
Información de solubilidad Insoluble in water(0.03g/100 mL at 20°C) .
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylbenzene