Learn More
terc-Butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346170 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10204040 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10311564 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10346170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-06-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00008816
Clave InChI YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
Nombre IUPAC terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylbenzene
Punto de fusión -58.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 169.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)3
Índice de refracción 1.492
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 415
Índice Merck 15, 1553
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosidad 1.15 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido