Learn More
terc-Butilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10204040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10204040 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10346170 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10311564 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10204040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107875000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-06-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00008816
Clave InChI YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
Nombre IUPAC terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylbenzene
Punto de fusión -58.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 169.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)3
Índice de refracción 1.492
Cantidad 500 mL
Beilstein 05, 415
Índice Merck 15, 1553
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosidad 1.15 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido