Learn More
terc-butilamina, TRC
Código de producto. 30342121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342121 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30342121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69077550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylamine
CAS 75-64-9
Fórmula molecular C4 H11 N
Cantidad 50 mL
Sinónimo 2-Propanamine, 2-methyl-, tert-Butylamine (8CI), 2-Methyl-2-propanamine, 1,1-Dimethylethanamine, 1,1-Dimethylethylamine, 1-Amino-1,1-dimethylethane, 2-Amino-2-methylpropane, 2-Aminoisobutane, 2-Methyl-2-aminopropane, 2-Methyl-2-propylamine, Erbumine, N-tert-Butylamine, NSC 9571, TB Amine, Trimethylaminomethane, t-Butylamine, tert-Butylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)N
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 73.137
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.089