Learn More
terc-Butilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10070560 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10060560 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10543894 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
13468298 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10070560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107820050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-64-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.13
Número MDL MFCD00008050
Clave InChI YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-2-amina
SMILES CC(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylamine
Punto de fusión -67.0°C
Densidad 0.6900g/mL
Punto de ebullición 46.0°C
Temperatura de inflamación −38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CNH2
Índice de refracción 1.3770 to 1.3790
Cantidad 5 mL
Beilstein 04,173
Fieser 01,84; 02,43; 10,62; 11,138
Índice Merck 15,1547
Gravedad específica 0.69
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in common organic solvents
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.