Learn More
terc-Butilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489033 10,000 mL 10000 ml
11469033 500 mL 500 ml
11479033 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11135.0D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    293.65€ / 10000 ml
    Ahorro 63.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La terc-butilamina se utiliza como precursor para la preparación de aceleradores de caucho, productos farmacéuticos y colorantes. Se emplea en la síntesis de N-terc-butil-acetamida, isoquinolinas, piridinas, decumbenina, sulfontes, sulfonamidas y metil beta-cetofosfonato. También se utiliza en el estudio el efecto de las aminas en la influencia del ácido sulfúrico atmosférico - la nucleación del agua, la hidroaminación de los alquinos terminales y la medición de la acidez superficial del catalizador sólido. Actúa como molécula indicadora en el estudio del método de determinación de pH basado en RMN.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, cloroformo y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-64-9
Fórmula molecular C4H11N
Número MDL MFCD00008050
Clave InChI YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-2-amina
SMILES CC(C)(C)N
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butylamine
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.696
Punto de ebullición 44°C to 46°C
Temperatura de inflamación −38°C (−36°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.378
Cantidad 10,000 mL
Número UN UN2733
Beilstein 605267
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1545
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents.
Peso molecular (g/mol) 73.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 98%