Learn More
terc-Butilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469033 500 mL 500 ml
11479033 2500 mL 2500 ml
11489033 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11469033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11135.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
tert-butylamine is used as a precursor for the preparation of rubber accelerators, pharmaceuticals and dyes. It is employed in synthesis of N-tert-butyl-acetamide, isoquinolines, pyridines, decumbenine, sulfontes, sulfonamides and methyl beta-ketophosphonate. It is also used in the study the effect of amines in influencing atmospheric sulfuric acid - water nucleation, hydroamination of terminal alkynes and measuring the surface acidity of solid catalyst. It acts as an indicator molecule in the study of NMR -based pH determination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La terc-butilamina se utiliza como precursor para la preparación de aceleradores de caucho, productos farmacéuticos y colorantes. Se emplea en la síntesis de N-terc-butil-acetamida, isoquinolinas, piridinas, decumbenina, sulfontes, sulfonamidas y metil beta-cetofosfonato. También se utiliza en el estudio el efecto de las aminas en la influencia del ácido sulfúrico atmosférico - la nucleación del agua, la hidroaminación de los alquinos terminales y la medición de la acidez superficial del catalizador sólido. Actúa como molécula indicadora en el estudio del método de determinación de pH basado en RMN.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, cloroformo y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-64-9
Fórmula molecular C4H11N
Número MDL MFCD00008050
Clave InChI YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
Nombre IUPAC 2-metilpropanol-2-amina
SMILES CC(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylamine
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.696
Punto de ebullición 44°C to 46°C
Temperatura de inflamación −38°C (−36°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.378
Cantidad 500 mL
Número UN UN2733
Beilstein 605267
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1545
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents.
Peso molecular (g/mol) 73.139
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butylamine