Learn More
Cloruro de terc-butilacetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10094093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10094093 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10705751 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10599990 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10094093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107790100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7065-46-5
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.61
Número MDL MFCD00000737
Clave InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
Nombre IUPAC cloruro de 3,3-dimetilbutanoilo
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylacetyl chloride
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 127.0°C to 129.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2COCl
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido