Learn More
Cloruro de terc-butilacetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479442 500 g 500 g
11453950 5 g 5 g
11459442 25 g 25 g
11469442 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11479442 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10162.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
tert-Butylacetyl chloride is used an acyl chloride compound for proteomics research. It is also used as intermediate for important acylation reagents agrochemical and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cloruro de terc-butilacetilo se utiliza como un compuesto de cloruro de acilo en investigación proteómica. También se usa como intermedio para importantes reactivos de acilación agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7065-46-5
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.603
Número MDL MFCD00000737
Clave InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
Nombre IUPAC cloruro de 3,3-dimetilbutanoilo
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylacetyl chloride
Densidad 0.967
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.423
Cantidad 500 g
Número UN UN2924
Beilstein 1740421
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza ≥98%