Learn More
Ácido terc-butilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346120 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10204710 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10519823 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10346120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107770100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070-83-3
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00002715
Clave InChI MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
PubChem CID 14057
ChEBI CHEBI:38647
Nombre IUPAC ácido 3,3-dimetilbutanoico
SMILES CC(C)(C)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylacetic acid
Punto de fusión -8°C to 6°C
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 185.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CO2H
Índice de refracción 1.4090 to 1.4110
Cantidad 10 mL
Beilstein 02, 337
Índice Merck 15, 1540
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: 19g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.