Learn More
Vinilacetato de terc-butil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433408 1 g 1 g
15443408 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56859.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14036-55-6 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14036-55-6
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD06411714
Clave InChI NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-butenoate, tert-butyl vinylacetate, 3-butenoic acid tert-butyl ester, 3-butenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl vinylacetate, tert-butyl3-butenoate, tert-butyl-3-butenoate, acmc-20ajl7, vinylacetic acid tert-butyl ester, but-3-enoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 639778
Nombre IUPAC but-3-enoato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl vinylacetate
Densidad 0.877
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Fórmula lineal CH2=CHCH2CO2C(CH3)3
Índice de refracción 1.413
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%