Learn More
Éter de vinilo terc-butilo, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341693 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10371213 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10341693 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379120100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 926-02-3 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 926-02-3
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00048246
Clave InChI PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl vinyl ether, 2-ethenyloxy-2-methylpropane, propane, 2-ethenyloxy-2-methyl, propane,2-ethenyloxy-2-methyl, t-butyl vinyl ether, tert-butylvinyl ether, vinyltertiary-butylether, tertiarybutyl vinyl ether, vinyl tert.-butyl ether, tertiary butyl vinyl ether
PubChem CID 70220
Nombre IUPAC 2-etenoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl vinyl ether
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7620g/mL
Punto de ebullición 78°C
Temperatura de inflamación -17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3970 to 1.399
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.762
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Estabilizante approx. 100ppm KOH
Viscosidad 0.41 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl vinyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.