Learn More
Éter vinílico de terc-butilo, 98 %, estabilizado con 0,1 % de N,N-dietilanilina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
tert-Butyl vinyl ether is used in the synthesis of 3-tert-Butoxycyclobutanone by reacting with ketene using zinc(II) chloride as a catalyst. It acts as an intermediate for the functional vinyl monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éter vinílico de terc-butilo se utiliza en la síntesis de 3-terc-butoxiciclobutanona al reaccionar con ceteno utilizando cloruro de zinc (II) como catalizador. Actúa como intermedio para el monómero de vinilo funcional.
Solubilidad
Miscible con alcohol, disulfuro de carbono, cloroformo y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl vinyl ether |
| Nombre de nota | stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline |
| Densidad | 0.762 |
| Punto de ebullición | 75°C to 76°C |
| Temperatura de inflamación | −17°C (1°F) |
| Olor | Characteristic |
| Fórmula lineal | (CH3)3COCH=CH2 |
| Índice de refracción | 1.399 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3271 |
| Mostrar más |