Learn More
(Trifenilfosforanilideno)carbamato de terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (Triphenylphosphoranylidene)carbamate |
| CAS | 68014-21-1 |
| Fórmula molecular | C23H24NO2P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | tert-Butoxycarbonylaminotriphenylphosphine, (Triphenylphosphoranylidene)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-(Triphenylphosphoranylidene)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24NO2P/c1-23(2,3)26-22(25)24-27(19-13-7-4-8-14-19,20-15-9-5-10-16-20)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | (trifenil-15-fosfaneylideno)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 377.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.15 |