Learn More
Acetato de terc-butilo (trimetilsililo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl (Trimethylsilyl)acetate |
| CAS | 41108-81-0 |
| Fórmula molecular | C9H20O2Si |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(Trimethylsilyl)acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl (Trimethylsilyl)acetate, NSC 237636, tert-Butyl 2-(Trimethylsilyl)acetate, tert-Butyl alpha-(Trimethylsilyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-trimetilsililacetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1233 |