Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl trimethylacetate |
| CAS | 16474-43-4 |
| Densidad | 0.8130g/mL |
| Punto de ebullición | 134.0°C to 135.0°C |
| Temperatura de inflamación | >62°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula molecular | C9H18O2 |
| Fórmula lineal | (CH3)3CCO2C(CH3)3 |
| Mostrar más |