Learn More
tert-Butyl tetrahydropyrazine-1(2H)-carboxylate, 97%, Maybridge
Código de producto. 10442303
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
10442303 1g
1 options
Código de producto. 10442303 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW01051DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl tetrahydropyrazine-1(2H)-carboxylate
CAS 57260-71-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H19N2O2
Número MDL MFCD00075265
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Clave InChI CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Nombre IUPAC 4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-ium
Peso molecular (g/mol) 187.26
PubChem CID 143452
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25