Learn More
(S)-5-Oxopirrolidina-2-carboxilato de terc-butilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472539 5 g 5 g
15439606 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65385.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35418-16-7 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35418-16-7
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.223
Número MDL MFCD06659481
Clave InChI QXGSPAGZWRTTOT-LURJTMIESA-N
Sinónimo s-tert-butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 5-oxo-l-prolinate, l-pyroglutamic acid tert-butyl ester, tert-butyl s-2-pyrrolidone-5-carboxylate, tert-butyl l-pyroglutamate, tert-butyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, s-5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid tert-butyl ester, l-pyroglutamicacidtert-butylester, tert-butyl s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
PubChem CID 10888648
Nombre IUPAC (2S)-5-oxopirrolidina-2-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 3590226
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo