Learn More
terc-Butilo (S)-(-)-4-formil-2,2-dimetil-3-oxazolidinacarboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10290453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10290453 250 mg 250 miligramos
10404442 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386572500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102308-32-7
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD00209557
Clave InChI PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s---3-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-butyl s---4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, tert-butyl 4s-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate, unii-41aj913hqi, s-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 1,1-dimethylethyl-s-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidine carboxylate, s---3-tert-butoxycarbonyl-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, s-4-formyl-2,2-dimethyl-oxazolidine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxazolidinecarboxylic acid, 4-formyl-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4s, s---3-boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
PubChem CID 179824
Nombre IUPAC terc-butilo (4S)-4-formilo-2,2-dimetil-1,3-oxazolidina-3-carboxilato
SMILES CC1(N(C(CO1)C=O)C(=O)OC(C)(C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 83°C to 88°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15,4404
Gravedad específica 1.06
Rotación específica -85° to -95° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física petróleo, aceite
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación