Learn More
(S)-4-(dimetilamino)-1-(piperazina-1-carbonilo)butilcarbamato de terc-butilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10687390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687390 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10587770 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10301380 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687390 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08535DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 1174064-68-6
Fórmula molecular C16H32N4O3
Peso molecular (g/mol) 328.457
Clave InChI CDZDEHVWAXDQAQ-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo tert-butyl s-4-dimethylamino-1-piperazine-1-carbonyl butylcarbamate, tert-butyl n-2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate
PubChem CID 45594327
Nombre IUPAC N-[(2S)-5-(dimetilamin)-1-oxo-1-piperazin-1-ilpentano-2-il]carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.45
Porcentaje de pureza 97%