Learn More
(S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30345889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345889 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30345889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69220510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
CAS 69610-40-8
Fórmula molecular C10H19NO3
Cantidad 10 g
Sinónimo (2S)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (2S)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-butyl Ester, (2S)-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-butyl Ester, (2S)-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-butyl Ester, (S)-(+)-N-Boc-prolinol, (S)-(-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-BOC-2-Pyrrolidinemethanol, (S)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-BOC-2-(S)-Pyrrolidinemethanol, BOC-L-prolinol, Boc-(S)-(-)-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-prolinol, N-[(tert-Butoxy)carbonyl]-L-prolinol, N-tert-Butoxycarbonyl-(2S)-2-pyrrolidinemethanol, tert-Butyl (2S)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CO
Nombre IUPAC Terc-butil (2S)-2-(hidroximetil)pirrolidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 201.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.1365