Learn More
(S)-2-(3-Amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-benzo[b]azepin-1-il)acetato terbutílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455525 100 g 100 g
15435525 5 g 5 g
15445525 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61655.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109010-60-8
Fórmula molecular C16H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 290.363
Número MDL MFCD03426719
Clave InChI QTEDVVHLTMELTB-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo s-tert-butyl 2-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo b azepin-1-yl acetate, s-atba, unii-5wj869a7ay, benazepril related compound f, tert-butyl s-2-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo b azepin-1-yl acetate, tert-butyl-3-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1h-3s-benzazepine-1-acetate, s-t-butyl 2-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo b azepin-1-yl acetate, tert-butyl 2-3s-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3h-1-benzazepin-1-yl acetate, 1,1-dimethylethyl 3s-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-1-benzazepin-1-yl acetate, tert-butyl 2-3s-3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-1-benzazepin-1-yl acetate
PubChem CID 6350624
Nombre IUPAC 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzacepin-1-il]acetato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN1C2=CC=CC=C2CCC(C1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (S)-2-(3-amino-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-1-yl)acetate
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo