Learn More
Clorhidrato de (S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxilato de terc-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418946 1 g 1 g
15475685 250 mg 250 miligramos
15428946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64468.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77497-74-6 | C14H19NO2 | 233.311 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77497-74-6
Fórmula molecular C14H19NO2
Peso molecular (g/mol) 233.311
Número MDL MFCD04114841
Clave InChI KRSUDBIZXKOKGA-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo s-tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid t-butyl ester, tert-butyl 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, tert-butyl s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid tert-butyl ester, tic-obut, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic ac, tert-butyl s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, tert.-butyl 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
PubChem CID 9209323
Nombre IUPAC (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (S)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate hydrochloride
Cantidad 1 g
Beilstein 5744730
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido