Learn More
Clorhidrato de (R)-4,5-diamino-5-oxopentanoato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30343330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30343330 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30343330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB677320250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (R)-4,5-Diamino-5-oxopentanoate Hydrochloride
CAS 66575-26-6
Fórmula molecular C9H18N2O3•HCl
Cantidad 250 mg
Sinónimo H-D-Glu(OtBu)-NH2 HCl, D-Glutamic Acid Gamma-tert-Butyl Ester Alpha-amide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-7(12)5-4-6(10)8(11)13;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,13);1H/t6-;/m1./s1
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](N)C(N)=O.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de (R)-4,5-diamino-5-oxopentanoato de terc-butilo, cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 238.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.12
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.