Learn More
(R)-3-aminopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo, TRC
Código de producto. 30344448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344448 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30344448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69221510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
CAS 188111-79-7
Fórmula molecular C10H20N2O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (3R)-3-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopiperidine, (R)-3-Amino-1-Boc-piperidine, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (R)-3-Aminopiperidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](N)C1
Nombre IUPAC terc-butilo (3R)-3-aminopiperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 200.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1525